重要文件
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-三羟甲基氨基甲烷树枝状聚合物,1,12-二氨基十二烷核,6 代溶液
10 wt. % in H2O
同義詞:
PAMAM-三羟甲基氨基甲烷树枝状聚合物,1,12-二氨基十二烷核,6 代 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
分子量::
73811.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
描述
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
形狀
solution
分子量
generation 6
特點
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
濃度
10 wt. % in H2O
號表面基團
256
bp
100 °C
密度
1.00 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
含有 256 个表面三羟甲基氨基甲烷基团。
包裝
单位重量包括了溶剂的重量
法律資訊
Dendritic NanoTechnologies Inc. 制造。仅授权用于研究目的。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)