Merck
全部照片(3)
重要文件
647667
Sigma-Aldrich
4-溴-1,3,5-三甲基吡唑
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9BrN2
CAS號碼:
分子量::
189.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChI 密鑰
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)