About This Item
線性公式:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
245.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
98%
形狀
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges