重要文件
646466
Sigma-Aldrich
油酸-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
CAS號碼:
分子量::
284.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)