重要文件
646350
Sigma-Aldrich
对戊基溴苯
97%
同義詞:
1-溴-4-戊基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4C6H4Br
CAS號碼:
分子量::
227.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
248.0 °F - closed cup
閃點(°C)
120 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)