Key Documents
646326
Sigma-Aldrich
5-溴-2-乙氧基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8BrNO
CAS號碼:
分子量::
202.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F
閃點(°C)
103 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)