重要文件
645850
Sigma-Aldrich
3-溴-2-(3′-甲氧基苄氧基)苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14BBrO4
CAS號碼:
分子量::
336.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
86-91 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
InChI 密鑰
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)