Key Documents
645788
Sigma-Aldrich
2-氟-3-甲酰基苯基硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BFO3
CAS號碼:
分子量::
167.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI 密鑰
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)