重要文件
645400
Sigma-Aldrich
3-溴-2-(2′-氟苄氧基)-5-甲基苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H13BBrFO3
CAS號碼:
分子量::
338.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
132-137 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Br)c(OCc2ccccc2F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-11(15(18)19)14(12(16)7-9)20-8-10-4-2-3-5-13(10)17/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChI 密鑰
RJFAJIGWAZAOBQ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)