重要文件
644862
Sigma-Aldrich
5-异丙基异噁唑-4-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H9NO3
CAS號碼:
分子量::
155.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)