Merck
全部照片(3)
重要文件
644846
Sigma-Aldrich
3-环丙基吡唑-4-羧酸
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
264-268 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)