重要文件
644420
Sigma-Aldrich
2,3-二甲氧基-1-萘醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C10H5CHO
CAS號碼:
分子量::
216.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)