文件
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-甲基苄基)哌嗪
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18N2
CAS號碼:
分子量::
190.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChI 密鑰
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2