重要文件
643823
Sigma-Aldrich
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸-d18
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8D18N2O4S
分子量::
256.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)