Key Documents
643378
Sigma-Aldrich
2-溴-6-硝基苯酚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrNO3
CAS號碼:
分子量::
218.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
InChI 密鑰
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3