文件
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-苯并三唑-1-基甲基)苯酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12N4O
CAS號碼:
分子量::
252.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
InChI 密鑰
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3