Key Documents
642509
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-1,3-噻唑-5-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
157.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
235 °C (dec.)
SMILES 字串
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)