重要文件
642142
Sigma-Aldrich
反-2,6-二氯-β-硝基苯乙烯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS號碼:
分子量::
218.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
InChI 密鑰
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)