重要文件
641537
Sigma-Aldrich
反式-3-苄氧基-2-氯-4-甲氧基-β-硝基苯乙烯
97%
同義詞:
1-甲氧基-2-苄氧基-3-氯-4-(2-硝基乙烯)苯, 2-(2-氯-3-苄氧基-4-甲氧苯基)硝基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14ClNO4
CAS號碼:
分子量::
319.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)