重要文件
640166
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-碘-3-硝基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4IN3O2
CAS號碼:
分子量::
265.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChI 密鑰
MDJUWRHSXKZSOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)