重要文件
639540
Sigma-Aldrich
3-氯-4-(3′-氯苄氧基)苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BCl2O3
CAS號碼:
分子量::
296.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
180-185 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI 密鑰
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)