重要文件
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-溴苄氧基)-3-氯苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BBrClO3
CAS號碼:
分子量::
341.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI 密鑰
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)