Key Documents
639516
Sigma-Aldrich
3-氯-4-(3′,5′-二甲氧基苄氧基)苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16BClO5
CAS號碼:
分子量::
322.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)