重要文件
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-氯苄氧基)苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12BClO3
CAS號碼:
分子量::
262.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
124-129 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI 密鑰
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)