solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
WVAMTUDWTJMGSG-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3