重要文件
639222
Sigma-Aldrich
2-乙基己醇锂
10-13 wt. % in heptane
同義詞:
2-乙基-1-己酸锂, 2-乙基己基锂
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
136.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
濃度
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
雜質
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
SMILES 字串
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)