重要文件
638404
Sigma-Aldrich
4-溴-3-氟碘苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)I
CAS號碼:
分子量::
300.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
iodo
SMILES 字串
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
InChI 密鑰
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)