文件
637440
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-四-O-乙酰基-α-L-阿拉伯呋喃糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18O9
CAS號碼:
分子量::
318.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m0/s1
InChI 密鑰
IHNHAHWGVLXCCI-WUHRBBMRSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3