Merck
全部照片(3)
重要文件
637181
Sigma-Aldrich
4-(叔丁基二甲基硅氧基)苯酚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H20O2Si
CAS號碼:
分子量::
224.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
InChI 密鑰
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)