品質等級
mp
~70 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3