Key Documents
636606
Sigma-Aldrich
3-溴-4′-氟二苯醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4OC6H4F
CAS號碼:
分子量::
267.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5869
bp
220 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-37 °C
SMILES 字串
Fc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1
InChI
1S/C12H8BrFO/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11/h1-8H
InChI 密鑰
ADGMRCLDJLCOKF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)