化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
InChI 密鑰
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3