重要文件
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-二甲氧基苄氧基)苯硼酸
同義詞:
3-(3',5'-二甲氧基苄氧基)苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
288.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)