化驗
97%
形狀
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
JHDNGEJBXLHONS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges