Merck
全部照片(3)
重要文件
634654
Sigma-Aldrich
4-溴苯基硫代乙酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4SC(O)CH3
CAS號碼:
分子量::
231.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrOS/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ZILDXZXTWVSRDE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)