重要文件
633976
Sigma-Aldrich
镍铬氧化物
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.6% trace metals basis
同義詞:
亚铬酸镍
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NiCr2O4
CAS號碼:
分子量::
226.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.6% trace metals basis
形狀
nanopowder
粒徑
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
SMILES 字串
[Ni++].[O-][Cr]=O.[O-][Cr]=O
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)