重要文件
633860
2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane-2-d
98 atom % D
同義詞:
Enflurane-2-d1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3HClDF5O
CAS號碼:
分子量::
185.50
MDL號碼:
同位素純度
98 atom % D
分子量
185.48 by atom % calculation
bp
57 °C (lit.)
密度
1.525 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[2H]C(F)(Cl)C(F)(F)OC(F)F
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)