文件
633682
Sigma-Aldrich
5-苯基异噁唑-4-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7NO3
CAS號碼:
分子量::
189.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3