Key Documents
633410
Sigma-Aldrich
3-氯吡啶-4-羧酸
97%
同義詞:
3-氯-4-吡啶羧酸, 3-氯异烟酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4ClNO2
CAS號碼:
分子量::
157.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)