重要文件
633046
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-4-甲基噻吩
97%
同義詞:
2-乙酰基-4-甲基硫代苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8OS
CAS號碼:
分子量::
140.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)