重要文件
632996
Sigma-Aldrich
6-氯吡喃-2H-酮
97%
同義詞:
6-氯吡喃-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3ClO2
CAS號碼:
分子量::
130.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI 密鑰
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)