Key Documents
632880
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-苄氧基溴苄
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
0.8-1.2 mmol/g loading
粒徑
50-100 mesh
法律資訊
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3