文件
632848
Sigma-Aldrich
2-乙酰胺基-5-硝基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7N3O3
CAS號碼:
分子量::
181.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
InChI 密鑰
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves