重要文件
632368
Sigma-Aldrich
叔丁基乙醚-三甲基-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(13CH3)3COCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
105.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
bp
72-73 °C (lit.)
密度
0.772 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CCOC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
NUMQCACRALPSHD-VWNJCJTFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)