文件
632082
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-四羟甲基环己醇
97%
同義詞:
(2,2,6,6-四羟甲基)环己醇, 1,1,3,3-四(羟甲基)环己-2-醇, 2-羟基-1,1,3,3-环己四甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O5
CAS號碼:
分子量::
220.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
123-127 °C
SMILES 字串
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
InChI 密鑰
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3