文件
632074
Sigma-Aldrich
3-环戊基-1-丙炔
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12
CAS號碼:
分子量::
108.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI 密鑰
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C