重要文件
632031
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅氧基)-1-丁炔
97%
同義詞:
2-(三甲基硅氧基)-3-丁炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiOCH(CH3)C≡CH
CAS號碼:
分子量::
142.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
mp
127-131 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
InChI 密鑰
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.9 °F - closed cup
閃點(°C)
5.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hirokazu Muraoka et al.
Cell reports, 27(1), 199-212 (2019-04-04)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism plays a critical role in kidneys. We previously reported that decreased secretion of a NAD+ precursor, nicotinamide mononucleotide (NMN), from proximal tubules (PTs) can trigger diabetic albuminuria. In the present study, we investigated the role