重要文件
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2,2′-双(甲氧基甲氧基)-1,1′-联萘
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3OCH2OC10H6)2
CAS號碼:
分子量::
374.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
mp
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
應用
3- 或 3,3′-二取代基产物可通过邻位金属取代反应和随后的亲电试剂处理生成对应的 BINOL 衍生物而获得。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)