文件
631361
Sigma-Aldrich
4′-乙酰胺基苯乙酮
97%
同義詞:
4-乙酰胺苯乙酮, 4′-乙酰胺苯乙酮, 对乙酰氨基苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H4COCH3
CAS號碼:
分子量::
177.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
166-170 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChI 密鑰
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves