Merck
全部照片(3)
重要文件
631132
Sigma-Aldrich
N,3-二甲基苄胺
97%
同義詞:
3-甲基-N-甲基苄胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H13N
CAS號碼:
分子量::
135.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.0 °F - closed cup
閃點(°C)
78.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-